missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human SP-D ELISA Kit

Código de producto. 17134743
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17134743 96 pruebas paquete de 96
17165219 5 x 96 pruebas cada uno
17844150 10 × 96 pruebas paquete de 10
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17134743

Marca: Invitrogen™ EH436RB

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Human SP-D quantitates human SP-D in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human SP-D.

La proteína surfactante D (SP-D) es sintetizada y secretada por células epiteliales pulmonares. Pertenece al grupo III de la familia de lectinas tipo C y los miembros de este grupo tienen una estructura global que consiste en múltiples regiones globulares de cabeza vinculadas por hebras trihelicoidales, similares al colágeno. Este grupo también incluye el SP-A y las proteínas séricas, la proteína de unión al manano, la conglutinina y la colectina 43, todas las cuales se han demostrado que se unen al receptor C1q que se encuentra en una amplia variedad de células. Se ha demostrado que tanto la SP-D como la SP-A mejoran la producción de radicales de oxígeno mediante macrófagos alveolares.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso AI573415; COLEC7; colectina7; Colectina 7; CP4; EGK_19692; proteína de surfactante pulmonar D; PSPD; PSPD-D; apoproteína de surfactante pulmonar; proteína de surfactante pulmonar D; proteína D asociada a surfactante pulmonar; Sftp4; SFTPD; SPD; SP-D; proteína D asociada a surfactante; proteína D surfactante; surfactante, proteína D asociada a pulmonar; proteína asociada a surfactante, pulmonar 4
Intervalo del ensayo De 0,12 a 30 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,12 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P35247
Símbolo de gen SFTPD
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo SFTPD
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.