missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SOX9 humana
Descripción
SOX9 tiene un papel en la determinación del sexo y la diferenciación de las células de Sertoli. Participa en la condrogénesis y regula la expresión de otros genes implicados en la condrogénesis actuando como factor de transcripción para estos genes. La translocación de este gen puede causar displasias campomélicas. SOX9 está involucrada en la formación de los testículos a partir de las gónadas fetales indiferentes. Es un componente molecular importante del interruptor de neuronas-glia en el desarrollo de la médula espinal. Durante el desarrollo normal, SOX9 permite que el epitelio de la próstata supere el mesénquima y, a continuación, proporciona soporte de células basales para el desarrollo y mantenimiento del epitelio luminal. Estas funciones de SOX9 están subvertidas en el cáncer de próstata para apoyar el crecimiento y la invasión tumorales. SOX9 puede dirigir la formación de precursores de la cresta neural y el desarrollo de una gama de derivados de la cresta neural. Tiene una regulación transcripcional en la producción de melanina en células. El análisis Northern blot muestra su expresión en los testículos adultos, el corazón adulto y el cerebro fetal.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P48436 |
| Intervalo del ensayo | De 0,41 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,41 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 6662 |
| Símbolo de gen | SOX9 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?