missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human SOST/Sclerostin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18724259
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18724259 25 μg 25 microgramos
18791307 100 μg 100 microgramos
18721327 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18724259

Marca: R&D Systems MAB1406SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications

SOST/Sclerostin Monoclonal specifically detects SOST/Sclerostin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SOST/Sclerostin
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 220902
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9BQB4
Alias de gen sclerostin, VBCHsclerosteosis
Símbolos de los genes SOST
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human SOST/Sclerostin Gln24-Tyr213 Accession # Q9BQB4
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50964
Especificidad de la prueba Detects human SOST/Sclerostin in ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant mouse SOST is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.