Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para sortilina humana
Código de producto. 17834150
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17834150 10 × 96 pruebas paquete de 10
17135219 5 x 96 pruebas cada uno
17104743 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17834150
Marca: Invitrogen™ EH433RBX10
La sortilina humana cuantifica la sortilina humana en suero, plasma y sobrenadante.
La sortilina humana cuantifica la sortilina humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la sortilina humana natural y recombinante.
La sortilina funciona como un receptor de clasificación en el compartimento de Golgi y como un receptor de separación en la superficie celular. La sortilina es necesaria para el transporte de proteínas desde el aparato Golgi a los lisosomas por una vía independiente del receptor de manosa-6-fosfato (M6PR). También es necesario para el transporte de proteínas desde el aparato Golgi hasta los endosomas. La sortilina favorece la apoptosis neuronal mediando la endocitosis de las formas precursoras proapoptóticas del BDNF (proBDNF) y del NGFB (proNGFB). Además, la sortilina actúa como receptor de la neurotensina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Receptor NT de 100 kDa; 2900053A11Rik; AI852375; glicoproteína 110; glicoproteína 95; Gp110; Gp95; LDLCQ6; mNTR3; receptor de neurotensina 3; NT3; NTR3; Nts3; Ntsr3; Sort1; Sortilina; sortilina 1
Intervalo del ensayo De 0,819 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,81 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q99523
Símbolo de gen Sort1
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Sortilina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min