Learn More
BD Kit de tampón maestro de proteínas humanas solubles
Código de producto. p-4003569
Change view
Click to view available options
Nº de pruebas:
100
500
Incluye:
1 frasco de 150 ml de diluyente de ensayo, 1 frasco de 30 ml de diluyente de gránulos de captura, 1 frasco de 30 ml de diluyente de reactivo de detección, 1 frasco de 30 ml de diluyente de gránulos de captura para suero/plasma, 1 frasco de 650 ml de tampón de lavado, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento A1, 1 vial de 0,25 ml de instrumento
1 frasco de 30 ml de diluyente de ensayo, 1 frasco de 5 ml de diluyente de gránulos de captura, 1 frasco de 5 ml de diluyente de reactivo de detección, 1 frasco de 5 ml de diluyente de gránulos de captura para suero/plasma, 1 frasco de 130 ml de tampón de lavado, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento A1, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento A9, 1 vial de 1,0 ml de gránulo de configuración de instrumento F1, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento F9, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento de PE F1, 1 vial de 0,5 ml de detector de control positivo de PE
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Nº de pruebas Incluye unitSize
15839268 100 1 frasco de 30 ml de diluyente de ensayo, 1 frasco de 5 ml de diluyente de gránulos de captura, 1 frasco de 5 ml de diluyente de reactivo de detección, 1 frasco de 5 ml de diluyente de gránulos de captura para suero/plasma, 1 frasco de 130 ml de tampón de lavado, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento A1, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento A9, 1 vial de 1,0 ml de gránulo de configuración de instrumento F1, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento F9, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento de PE F1, 1 vial de 0,5 ml de detector de control positivo de PE 1 set
15849268 500 1 frasco de 150 ml de diluyente de ensayo, 1 frasco de 30 ml de diluyente de gránulos de captura, 1 frasco de 30 ml de diluyente de reactivo de detección, 1 frasco de 30 ml de diluyente de gránulos de captura para suero/plasma, 1 frasco de 650 ml de tampón de lavado, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento A1, 1 vial de 0,25 ml de instrumento 1 set
2 options
Código de producto. 15839268
Marca: BD 558264
Includes
  • Diluyente de ensayo
  • Diluyente de gránulos de captura
  • Diluyente de reactivo de detección
  • Diluyente de gránulos de captura para suero/plasma
  • Tampón de lavado
  • Gránulo de configuración de instrumento A1
  • Gránulo de configuración de instrumento A9
  • Gránulo de configuración de instrumento F1
  • Gránulo de configuración de instrumento F9
  • Gránulo de configuración de instrumento de PE F1
  • Detector de control positivo de PE
Junto con el sistema de conjuntos flexibles de proteínas humanas solubles, el kit de tampón emplea partículas con intensidades de fluorescencia discretas para detectar analitos solubles a concentraciones muy bajas.
Los tampones y los reactivos de configuración de instrumento que se proporcionan en este kit se han optimizado para el análisis de analitos en sobrenadantes de cultivo tisular, plasma y muestras de suero.
  • Proporciona suficientes reactivos para el análisis cuantitativo de 100 muestras y 10 procedimientos de configuración de instrumento o 500 muestras y 10 procedimientos de configuración de instrumento.
  • Se ha optimizado para su uso con los conjuntos flexibles de proteínas humanas solubles para CBA.
  • El intervalo de ensayo de trabajo para la mayoría de los analitos de este sistema es de 10 a 2500 pg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Incluye 1 frasco de 30 ml de diluyente de ensayo, 1 frasco de 5 ml de diluyente de gránulos de captura, 1 frasco de 5 ml de diluyente de reactivo de detección, 1 frasco de 5 ml de diluyente de gránulos de captura para suero/plasma, 1 frasco de 130 ml de tampón de lavado, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento A1, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento A9, 1 vial de 1,0 ml de gránulo de configuración de instrumento F1, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento F9, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento de PE F1, 1 vial de 0,5 ml de detector de control positivo de PE
Nº de pruebas 100
Aplicación validada RUO
Tipo de producto Kit de tampón maestro de proteínas humanas solubles