Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SOD3 humana
Descripción
La SOD3 humana cuantifica la SOD3 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la SOD3 humana natural y recombinante.
Este gen codifica a un miembro de la familia de las quinasas relacionadas con el virus vaccinia (VRK) de las quinasas de proteínas serinas/treoninas. Este gen se expresa ampliamente en tejidos humanos y tiene mayor expresión en células que se dividen activamente, como las de los testículos, el timo, el hígado fetal y los carcinomas. Su proteína se localiza en el núcleo y se ha demostrado que promueve la estabilidad y la acumulación nuclear de una molécula p53 transcripcionalmente activa y, in vitro, para fosforilar Thr18 de p53 y reducir la ubiquitinación de p53. Por lo tanto, este gen puede regular la proliferación celular. Esta proteína también fosforila histona, caseína y los factores de transcripción ATF2 (factor de transcripción activador 2) y c-JUN.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI314465; ALS; ALS1; EC SOD; EC-SOD; ECSODPT; superóxido extracelular dismutasa; superóxido extracelular dismutasa [Cu-Zn]; MGC20077; SOD 3; SOD3; Sod-3; Superóxido dismutasa 3; superóxido dismutasa; superóxido dismutasa 3; superóxido dismutasa 3, extracelular; superóxido dismutasa B; proteína de tejido testicular Li 175 |
| Intervalo del ensayo | De 0,65 a 150 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,65 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P08294 |
| Símbolo de gen | SOD3 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |