missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human SnoN Synthetic Peptide
Descripción
SnoN Synthetic Peptide, PEP-0400, from Invitrogen.
TGF-beta is a ubiquitously expressed cytokine that signals through the Smad protein family to regulate numerous cellular processes such as embryonic development and tumorigenesis. This signaling is negatively regulated by Ski, the mammalian homolog of the transforming protein of an avian retrovirus that induces oncogenic transformation of chicken embryo cells, and the related protein SnoN. Like Ski, SnoN functions by binding to the Smad proteins and preventing their phosphorylation, thereby inhibiting their ability to bind DNA and activate the transcription of downstream genes. SnoN is located primarily in the nucleus in cancer tissues or cells, but in the cytoplasm in normal tissues or primary epithelial cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 6498 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | P12757 |
| Nombre común | Human SnoN |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?