missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human SNAP25 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18774474
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18774474 25 μg 25 microgramos
18774404 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18774474 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB11418SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SNAP25 Monoclonal antibody specifically detects SNAP25 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SNAP25
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1065704
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry 8-25 μg/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P60880
Alias de gen bA416N4.2, dJ1068F16.2, FLJ23079, resistance to inhibitors of cholinesterase 4 homolog, RIC4, RIC-4, SEC9, SNAP-25SNAP, SUP, Super protein, Synaptosomal-associated 25 kDa protein, synaptosomal-associated protein 25, synaptosomal-associated protein, 25kD, synaptosomal-associated protein, 25kDa
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli -derived recombinant human SNAP-25, Asp140-Gly206, Accession # P60880
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6616
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.