Learn More
Human Smoothened Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18760877
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
18760877 25 μg 25 microgramos
18752307 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 18760877
Marca: R&D Systems MAB10276SP
Mouse Monoclonal Antibody
Smoothened Monoclonal specifically detects Smoothened in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Smoothened
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1015418
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q99835
Alias de gen bnb, CRJS, FZD11, Gx, Protein Gx, SMO, SMOH, SMOHseven transmembrane helix receptor, smoothened (Drosophila) homolog, smoothened homolog, smoothened homolog (Drosophila)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human Smoothened, Met1-Tyr233, Accession # Q99835
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6608
Especificidad de la prueba Detects human Smoothened in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.