Learn More
Human Smoothened Antibody, R&D Systems™
Descripción
Smoothened Monoclonal specifically detects Smoothened in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Smoothened |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1015418 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 1-25 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | Q99835 |
| Alias de gen | bnb, CRJS, FZD11, Gx, Protein Gx, SMO, SMOH, SMOHseven transmembrane helix receptor, smoothened (Drosophila) homolog, smoothened homolog, smoothened homolog (Drosophila) |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?