Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SMAD4 humana
Código de producto. 17185209
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17185209 5 x 96 pruebas cada uno
17154733 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17185209 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH429RBX5
ELISA
Human SMAD4 quantitates human SMAD4 in supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human SMAD4.
La Smad4 está codificada por el gen Smad4, que se encuentra en el cromosoma 18 en humanos. Smad4 también se conoce como miembro de la familia Smad 4, como proteína 4 relacionada con Sma o Mad o Madres contra homólogo decapentaplégico (MAD) 4. Smad4 contiene dominios globulares de N-terminal MH1 (homología MAD 1) y de C-terminal MH2 (homología MAD 2), que participan en la unión del ADN y las interacciones de proteínas, respectivamente. La unión de la superfamilia TGF beta de ligandos que incluye el factor de crecimiento transformante beta (TGF beta) y la proteína morfogenética ósea (BMP) a su receptor de análogo permite la fosforilación de Smad 1, 2, 3, 5 y 8 (R-Smad, receptor Smad). Esto indica la heterotrimerización con Smad4 (co-Smad, co-mediador Smad) y la translocación del complejo al núcleo. La Smad inhibitoria o antagonista (I-Smad), que incluye Smad 6 y 7, interactúa con los R-Smad activados y atenúa la vía de señalización. La Smad4 actúa como una proteína supresora tumoral mediante la regulación transcripcional de sus genes objetivo, como el ciclina D1 (regulación descendente) y el colágeno (regulación ascendente), que inhiben la proliferación celular. La desfosforilación regula la exportación nuclear y la dinámica nucleocitoplasmática de los Smad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AW743858; D18Wsu70e; eliminado en el locus 4 del carcinoma pancreático; Diana de eliminación en el carcinoma pancreático 4; diana de eliminación en el homólogo 4 del carcinoma pancreático; DPC4; hSMAD4; JIP; MAD (madres contra Drosofila desapentapléjica) homólogo 4; MAD homólogo 4; MADH4; Madres contra homólogo decapentaplégico 4; madres contra decapentaplégico, Drosofila, homólogo, 4; Madres contra homólogo 4 de DPP; MYHRS; SMAD; SMAD 4; miembro de la familia SMAD 4; SMAD, madres contra homólogo 4 de DPP; SMAD4
Intervalo del ensayo De 1,3 a 300 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,3 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Sobrenadante
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q13485
Símbolo de gen SMAD4
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo SMAD4
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min