missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human SLC31A1 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30019020
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30019020 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30019020

Marca: Novus Biologicals™ FAB11484G100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SLC31A1/CTR1 Monoclonal antibody specifically detects SLC31A1/CTR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC31A1/CTR1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2938A
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen O15431
Alias de gen Copper transporter 1, COPT1, COPT1high affinity copper uptake protein 1, CTR1, CTR1MGC75487, HCTR1, hCTR1copper transport 1 homolog, solute carrier family 31 (copper transporters), member 1, Solute carrier family 31 member 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide, Accession # O15431
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1317
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light.Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2°C to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.