missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human SLC22A1 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18748966
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18748966 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Artikelnummer. 18748966

Brand: R&D Systems FAB6469G100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

SLC22A1 Monoclonal antibody specifically detects SLC22A1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antígeno SLC22A1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 609222
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/106 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen NP_003048
Alias de gen hOCT1, OCT1, oct1_cds, OCT1solute carrier family 22 member 1, Organic cation transporter 1, solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human SLC22A1, Met1-Thr554, Accession # NP_003048
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6580
Reconstitución Reconstitution default not known
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.