Learn More
Invitrogen™ Human Sirtuin 3 ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
Human Sirtuin 3 quantitates human Sirtuin 3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Sirtuin 3.
SIRT3 es un miembro de la familia de proteínas sirtuínas, homólogas de la proteína Sir2 de levadura. Los miembros de la familia de las sirtuínas se caracterizan por un dominio central de sirtuína y se agrupan en cuatro clases. Aún no se han determinado las funciones de las sirtuínas humanas; sin embargo, se sabe que las proteínas de la sirtuína de levadura regulan el silenciamiento del gen epigenético y suprimen la recombinación del ADNr. Los estudios sugieren que las sirtuínas humanas pueden funcionar como proteínas reguladoras intracelulares con actividad mono-ADP-ribosiltransferasa. La SIRT3 se incluye en la clase I de la familia de las sirtuínas.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 2310003L23Rik; AI848213; HGNC:14931; hSIRT3; nicotinamida adenina mitocondrial desacetilasa dependiente de dinucleótidos; proteína mitocondrial deacetilasa lisina; mSIR2L3; desacetilasa sirtuína 3 dependiente de NAD; desacetilasa sirtuína 3 dependiente de NAD, mitocondrial; proteína deacetilasa sirtuína 3 dependiente de NAD; proteína deacetilasa sirtuína 3 dependiente de NAD, mitocondrial; Homólogo 3 de proteína reguladora SIR2; regulación de información de tipo de acoplamiento silencioso 2, (S.cerevisiae, homólogo) 3; regulación de información de tipo de acoplamiento silencioso 2, S.cerevisiae, homólogo 3; Sir2l3; sir2-like 3; proteína 3 similar a SIR2; Sirt3; SIRT3L mitocondrial; sirtuína 3; sirtuína tipo 3 |
| Intervalo del ensayo | De 2,1 a 500 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2,1 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9NTG7 |
| Símbolo de gen | SIRT3 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |