Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SIRT1 humana
Descripción
Human SIRT1 quantitates human SIRT1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human SIRT1.
La proteína deacetilasa sirtuína 1 (SIRT1) dependiente de NAD une la regulación transcripcional directamente con la energía intracelular y participa en la coordinación de varias funciones celulares separadas, como el ciclo celular, la respuesta al daño de ADN, el metabolismo, la apoptosis y la autofagia. SIRT1 puede modular la función de la cromatina mediante la desacetilación de histonas y puede promover alteraciones en la metilación de histona y ADN, lo que conduce a la represión transcripcional. Es esencial en la diferenciación celular del músculo esquelético y, en respuesta a los bajos nutrientes, median el efecto inhibitorio sobre la diferenciación de mioblastos esqueléticos que también implica a la proteína quinasa 5'-AMP activada (AMPK) y a la nicotinamida fosforibosiltransferasa (NAMPT).
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 75 SirT1; AA673258; hSIR2; hSIRT1; mSIR2a; deacetilasa sirtuína 1 dependiente de NAD; proteína deacetilasa sirtuína 1 dependiente de NAD; OTTHUMP00000198111; OTTHUMP00000198112; Homólogo 1 de proteína reguladora SIR2; RP11-57G10.3; Sir2; Sir2a; Sir2alpha; SIR2L1; similar a sir2 1; proteína similar a SIR2 1; SIRT 1; SIRT1; Sirt-1; fragmento de 75 kDa de SirtT1; sirtuína 1; sirtuína 1 ((regulación de información de tipo de acoplamiento silencioso 2, homólogo) 1; sirtuína tipo 1 |
| Intervalo del ensayo | De 1,23 a 300 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,23 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q96EB6 |
| Símbolo de gen | SIRT1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |