Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SIRT1 humana
Código de producto. 17134733
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17134733 96 pruebas paquete de 96
17165209 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 17134733
Marca: Invitrogen™ EH427RB
ELISA
Human SIRT1 quantitates human SIRT1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human SIRT1.
La proteína deacetilasa sirtuína 1 (SIRT1) dependiente de NAD une la regulación transcripcional directamente con la energía intracelular y participa en la coordinación de varias funciones celulares separadas, como el ciclo celular, la respuesta al daño de ADN, el metabolismo, la apoptosis y la autofagia. SIRT1 puede modular la función de la cromatina mediante la desacetilación de histonas y puede promover alteraciones en la metilación de histona y ADN, lo que conduce a la represión transcripcional. Es esencial en la diferenciación celular del músculo esquelético y, en respuesta a los bajos nutrientes, median el efecto inhibitorio sobre la diferenciación de mioblastos esqueléticos que también implica a la proteína quinasa 5'-AMP activada (AMPK) y a la nicotinamida fosforibosiltransferasa (NAMPT).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 75 SirT1; AA673258; hSIR2; hSIRT1; mSIR2a; deacetilasa sirtuína 1 dependiente de NAD; proteína deacetilasa sirtuína 1 dependiente de NAD; OTTHUMP00000198111; OTTHUMP00000198112; Homólogo 1 de proteína reguladora SIR2; RP11-57G10.3; Sir2; Sir2a; Sir2alpha; SIR2L1; similar a sir2 1; proteína similar a SIR2 1; SIRT 1; SIRT1; Sirt-1; fragmento de 75 kDa de SirtT1; sirtuína 1; sirtuína 1 ((regulación de información de tipo de acoplamiento silencioso 2, homólogo) 1; sirtuína tipo 1
Intervalo del ensayo De 1,23 a 300 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,23 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q96EB6
Símbolo de gen SIRT1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo SIRT1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min