missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human SIRP delta Alexa Fluor™ 405-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18766076
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18766076 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18766076

Marca: R&D Systems FAB10138V100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SIRP delta Monoclonal specifically detects SIRP delta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SIRP delta
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2588A
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q9H106
Alias de gen dJ576H24.4, Protein tyrosine phosphatase non-receptor type substrate 1-like 2, protein tyrosine phosphatase, non-receptor type substrate 1-like 2, PTPNS1L2, signal-regulatory protein delta, SIRPD, SIRP-delta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human SIRP delta, Phe30-Arg197, Accession # Q9H106
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 128646
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.