Learn More
Invitrogen™ Rat Set
Código de producto. 10083282
Change view
Click to view available options
Target:
Conjunto de ratón
Human Set
Humano único
Rata único
Ratón solo
Cantidad:
1 Set
20 x 3 nmol
20 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Target Cantidad unitSize
10083282 Humano único 20 nmol cada uno
10347922 Rata único 20 nmol cada uno
10053392 Ratón solo 20 nmol cada uno
10337922 Conjunto de ratón 20 x 3 nmol cada uno
10093282 Human Set 1 Set cada uno
5 options
Código de producto. 10083282
Marca: Invitrogen™ 1299001
Stealth RNAi Predesigned siRNAs are designed to provide robust and long-lasting gene silencing with minimal off-target effects. Stealth RNAi siRNAs are modified synthetic 25-mer RNA duplexes. Our proprietary technology ensures high specificity and stability, making Stealth RNAi siRNAs an ideal choice for researchers seeking reliable and efficient gene knockdown in human, mouse, or rat.
Stealth RNAi Predesigned siRNAs enable robust and long-lasting gene silencing with reduced off-target effects. Stealth RNAi siRNAs are modified synthetic 25-mer RNA duplexes. Our proprietary technology helps ensure high specificity and stability, making Stealth RNAi siRNAs an excellent choice for researchers seeking reliable and efficient gene knockdown in human, mouse, or rat.
Utilice esta herramienta para realizar pedidos en línea rápidos y sencillos de ARNip Stealth RNAi™ probado en banco y validado, ARNip StealTh Select RNAi™ listo para usar, BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector Duopaks probados en banco y BLOCK-iT™ miR RNAi Select listo para clonar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Descripción Tubo de ARNip prediseñado Stealth RNAi™, 20 nmol, blanco humano único, alta especificidad, eficacia garantizada en 2 de 3 ARNip, buena reducción, bajos efectos inespecíficos, pureza estándar, utilizado para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson
Formato Tubo
RNAi Type ARNip, miARN
Tipo de producto final Tubo de ARNip prediseñado Stealth RNAi™
Para utilizar con (aplicación) Para tratar la enfermedad de Parkinson
Tipo de producto Tubo de ARNip prediseñado Stealth RNAi™
Pureza Pureza estándar
Cantidad 20 nmol
Tamaño de muestra 20 nmol
Target Humano único