Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para Siglec-7 humana
Descripción
La Siglec-7 humana cuantifica la Siglec-7 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la Siglec-7 humana natural y recombinante.
Molécula de adhesión putativa que media la unión dependiente de ácido siálico a las células. Se une preferentemente al ácido siálico ligado al alfa-2,3 y al alfa-2,6. También se une a los disialogangliósidos (globósido disialogalactosil, lactotetraosilceramida disialilo y lactotetraosilceramida GalNAc disialilo). El sitio de reconocimiento del ácido siálico puede estar enmascarado por las interacciones cis con ácidos siálicos en la misma superficie celular. En la respuesta inmunitaria, puede actuar como un receptor inhibitorio sobre la fosforilación de tirosina inducida por ligando mediante el reclutamiento de fosfatasa(s) citoplasmática(s) a través de su(s) dominio(s) SH2 que bloquean la transducción de señales mediante la desfosforilación de moléculas de señalización. Median la inhibición de la citotoxicidad de las células asesinas naturales. Puede desempeñar un papel en la hemopoyesis. Inhibe la diferenciación de los precursores de células CD34+ hacia el linaje celular mielomonocítico y la proliferación de células mieloides leucémicas (in vitro).
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Molécula de receptor inhibitorio de adhesión 1; molécula de receptor inhibitorio de adhesión 1, siglec-7; AIRM1; AIRM-1; CD328; CDw328; D-siglec; p75; p75/ AIRM-1; p75/AIRM1; QA79; proteína de membrana QA79; lectina similar a Ig de unión al ácido siálico 7; lectina similar a Ig de unión al ácido siálico 7; lectina similar a inmunoglobulina de unión al ácido siálico 7; lectina similar a Ig de unión al ácido siálico 7; Siglec; SIGLEC19P; SIGLEC7; SIGLEC-7; SIGLECP2 |
| Intervalo del ensayo | De 0,1 a 25 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,1 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9Y286 |
| Símbolo de gen | SIGLEC7 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |