missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Siglec-7/CD328 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
211.00€ - 551.00€
Especificaciones
| Antígeno | Siglec-7/CD328 |
|---|---|
| Clon | 194212 |
| Concentración | LYOPH |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18747539
![]() |
R&D Systems
MAB1138-SP |
25 μg |
211.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18103561
|
R&D Systems
MAB1138 |
500 μg |
551.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Siglec-7/CD328 Monoclonal specifically detects Siglec-7/CD328 in Human samples. It is validated for Western Blot.Especificaciones
| Siglec-7/CD328 | |
| LYOPH | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q9Y286 | |
| 27036 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Siglec-7/CD328 Gln19-Gly357 (predicted) Accession # Q9Y286 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human Siglec-7/CD328 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human Siglec-2, -3, -5, or -9 is observed. |
| 194212 | |
| Western Blot 1 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| Adhesion inhibitory receptor molecule 1, adhesion inhibitory receptor molecule 1, siglec-7, AIRM1, AIRM-1, AIRM1QA79 membrane protein, CD328, CD328 antigen, CDw328, D-siglec, p75, p75/AIRM1, QA79, sialic acid binding Ig-like lectin 7, sialic acid binding immunoglobulin-like lectin 7, sialic acid-binding Ig-like lectin 7, Siglec7, Siglec-7 | |
| SIGLEC7 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto