Learn More
Invitrogen™ Human Siglec-3 ELISA Kit
Descripción
Human Siglec-3 quantitates human Siglec-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Siglec-3.
La CD33 es una proteína transmembranal de la familia de lectina similar a la inmunoglobulina que se puede unir al ácido siálico (Siglec). Pertenece a las moléculas inhibitorias basadas en tirosina inmunorreceptora (ITIM) que contienen moléculas capaces de contratar proteínas fosfatasas de tirosina SHP-1 y SHP-2 para los conjuntos de señales, y estos ITIM también se utilizan para la eliminación del receptor de la superficie celular mediada por la ubiquitina. La CD33 se expresa en células de linaje mielomonocítico, une los residuos de ácido siálico en N- y O-glicanos en superficies celulares, y es un objetivo terapéutico para la leucemia mieloide aguda. Además, la CD33 se encuentra en precursores de granulocitos y macrófagos en la médula ósea, pero no en células madre pluripotentes. La CD33 también se expresa y es un marcador útil para los monocitos periféricos. La CD33 es útil para distinguir las células de leucemia mielógena de las leucemias linfoides o eritroides. Entre las enfermedades asociadas con la disfunción de CD43 se incluyen el linfoma de la vesícula biliar y el mastocitoma extractáneo.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CD33; antígeno CD33; antígeno CD33 (gp67); molécula CD33; transcripción de la molécula CD33; FLJ00391; gp67; antígeno de superficie celular mieloide CD33; p67; lectina similar a Ig de unión al ácido siálico 3; lectina similar a Ig de unión al ácido siálico 3; SIGLEC3; SIGLEC-3 |
| Intervalo del ensayo | De 1,5 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,5 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P20138 |
| Símbolo de gen | CD33 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |