Learn More
Invitrogen™ Human Siglec-3 ELISA Kit
Código de producto. 17125209
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17125209 5 x 96 pruebas cada uno
17194723 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17125209 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH423RBX5
ELISA
Human Siglec-3 quantitates human Siglec-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Siglec-3.
La CD33 es una proteína transmembranal de la familia de lectina similar a la inmunoglobulina que se puede unir al ácido siálico (Siglec). Pertenece a las moléculas inhibitorias basadas en tirosina inmunorreceptora (ITIM) que contienen moléculas capaces de contratar proteínas fosfatasas de tirosina SHP-1 y SHP-2 para los conjuntos de señales, y estos ITIM también se utilizan para la eliminación del receptor de la superficie celular mediada por la ubiquitina. La CD33 se expresa en células de linaje mielomonocítico, une los residuos de ácido siálico en N- y O-glicanos en superficies celulares, y es un objetivo terapéutico para la leucemia mieloide aguda. Además, la CD33 se encuentra en precursores de granulocitos y macrófagos en la médula ósea, pero no en células madre pluripotentes. La CD33 también se expresa y es un marcador útil para los monocitos periféricos. La CD33 es útil para distinguir las células de leucemia mielógena de las leucemias linfoides o eritroides. Entre las enfermedades asociadas con la disfunción de CD43 se incluyen el linfoma de la vesícula biliar y el mastocitoma extractáneo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CD33; antígeno CD33; antígeno CD33 (gp67); molécula CD33; transcripción de la molécula CD33; FLJ00391; gp67; antígeno de superficie celular mieloide CD33; p67; lectina similar a Ig de unión al ácido siálico 3; lectina similar a Ig de unión al ácido siálico 3; SIGLEC3; SIGLEC-3
Intervalo del ensayo De 1,5 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,5 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P20138
Símbolo de gen CD33
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD33
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min