missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Siglec-3/CD33 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18784317
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18784317 100 μg 100 microgramos
18740227 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18784317

Marca: R&D Systems MAB11372100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Siglec-3/CD33 Monoclonal specifically detects Siglec-3/CD33 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Siglec-3/CD33
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 996816
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 μg/106 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P20138
Alias de gen CD33, CD33 antigen, CD33 antigen (gp67), CD33 molecule, FLJ00391, gp67, myeloid cell surface antigen CD33, p67, sialic acid binding Ig-like lectin 3, Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, Siglec3, SIGLEC-3, SIGLEC3gp67
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line, NS0-derived human Siglec-3, Asp18-His259, Accession No. P20138
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 945.0
Especificidad de la prueba Detects human Siglec-3 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.