missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Siglec-3/CD33 Antibody, R&D Systems™

Descripción
Siglec-3/CD33 Monoclonal specifically detects Siglec-3/CD33 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Siglec-3/CD33 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 996816 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 0.25 μg/106 cells, CyTOF-ready |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | P20138 |
| Alias de gen | CD33, CD33 antigen, CD33 antigen (gp67), CD33 molecule, FLJ00391, gp67, myeloid cell surface antigen CD33, p67, sialic acid binding Ig-like lectin 3, Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, Siglec3, SIGLEC-3, SIGLEC3gp67 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?