missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Siglec-2/CD22 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18113741
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18113741 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18113741

Marca: R&D Systems FAB1968G100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Siglec-2/CD22 Monoclonal specifically detects Siglec-2/CD22 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Siglec-2/CD22
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 219934
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen CAA42006
Alias de gen B-cell receptor CD22, BL-CAM, B-lymphocyte cell adhesion molecule, CD22, CD22 antigenMGC130020, CD22 molecule, sialic acid binding Ig-like lectin 2, Sialic acid-binding Ig-like lectin 2, Siglec2, SIGLEC-2, SIGLEC2FLJ22814, T-cell surface antigen Leu-14
Símbolos de los genes CD22
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Siglec-2/CD22 Asp20-Arg687 Accession # CAA42006
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 933
Especificidad de la prueba Detects human Siglec-2 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human Siglec-3, -5, -7, -9, -10, -F, or recombinant mouse Siglec-11 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.