Learn More
R&D Systems™ Human SHBG Quantikine ELISA Kit
Código de producto. 18718838
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
18718838 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 18718838
Marca: R&D Systems™ DSHBG0B
Human SHBG Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human SHBG Quantikine ELISA Kit quantifies human SHBG in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 0.06 - 4 nmol/L
Sensibilidad del ensayo 0.012 nmol/L
Analitos detectables SHBG
ensayo Solid Phase ELISA
Conjugado HRP
Reactividad cruzada <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.Cross-species reactivity not tested
Formato del kit de inmunoensayo 96-well Strip Plate
Tipo de producto ELISA Kit
Tipo de muestra Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Especificidad Natural and Recombinant Human SHBG
Especies diana Human
Para utilizar con (aplicación) ELISA
ID de gen (Entrez) 6462
Especie del huésped Humano
Cantidad 1 Kit
Volumen de muestra Cell Culture Supernates (50uL),Serum (10uL),EDTA Plasma (10uL),Heparin Plasma (10uL)
Requisitos de almacenamiento Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinónimo ABP, ABPTestosterone-estrogen-binding globulin, androgen binding protein, MGC126834, MGC138391, SBP, sex hormone-binding globulin, Sex steroid-binding protein, TeBG, Testis-specific androgen-binding protein, testosterone-binding beta-globulin, Testosterone-estradiol-binding globulin
Tiempo total del ensayo 4.5 hr.