missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de SHBG humano

Código de producto. p-7219631
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17105209

Marca: Invitrogen™ EH421RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Human SHBG quantitates human SHBG in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human SHBG.

La SHBG es una proteína de unión a esteroides que se describió por primera vez como una proteína plasmática secretada por el hígado y se cree que participa en la regulación de las respuestas a los esteroides. La SHBG transporta andrógenos y estrógenos en la sangre, uniéndose cada molécula de esteroides como un dímero formado por monómeros idénticos o casi idénticos. Los niveles bajos de SHBG plasmática se asocian con la obesidad, la adiposidad abdominal, el síndrome metabólico y predicen el desarrollo de la diabetes tipo 2. Los polimorfismos en este gen se han asociado con el síndrome de ovario poliquístico y la diabetes mellitus tipo 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso ABP; ABPA; proteína de unión a andrógenos; SBP; globulina de unión a la hormona sexual; globulina de unión a la hormona sexual o proteína de unión a andrógenos (otro producto génico del gen ABP); globulina de unión a la hormona sexual; proteína de unión a esteroides sexuales; Shbg; TeBG; proteína de unión a andrógenos específica de los testículos; beta-globulina de unión a la testosterona; globulina de unión a estradiol-testosterona; globulina de unión a estrógenos-testosterona
Intervalo del ensayo 0,0012 a 0,3 pmol/l
Sensibilidad del ensayo 0,0012 pmol/ml
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P04278
Símbolo de gen SHBG
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo SHBG
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado