Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SGK1 humana
Código de producto. p-7219630
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17195199 5 x 96 pruebas cada uno
17164723 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17195199 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH420RBX5
ELISA
Human SGK1 quantitates human SGK1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human SGK1.
La proteína quinasa 1 regulada por glucocorticoides y suero (SGK1) es un miembro de la familia AGC de quinasas de serina/treonina que desempeña un papel importante en la respuesta al estrés celular y la supervivencia celular. El SGK1 se activa transcripcionalmente mediante numerosos estímulos, como suero, glucocorticoides, estrés osmótico y hormonas. El SGK1 funciona como un regulador de la supervivencia celular y de canales iónicos y transportadores como ENaC o KCNA3/Kv1. 3. Fosforila y regula negativamente la FOXO3A pro-apoptótica. Se cree que el SGK1 desempeña una función esencial en la nefropatía y el desarrollo cardiovascular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso SGK de quinasa de proteína serina/treonina; Sgk1 quinasa de proteína serina/treonina; proteína quinasa dependiente de suero y glucocorticoides; quinasa 1 regulada por suero/glucocorticoides; quinasa 1 regulada con suero/glucocorticoides; SGK; SGK1; variante i3 de Sgk1
Intervalo del ensayo De 2,5 a 500 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 2,5 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O00141
Símbolo de gen SGK1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo SGK1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min