Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SGK1 humana
Descripción
Human SGK1 quantitates human SGK1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human SGK1.
La proteína quinasa 1 regulada por glucocorticoides y suero (SGK1) es un miembro de la familia AGC de quinasas de serina/treonina que desempeña un papel importante en la respuesta al estrés celular y la supervivencia celular. El SGK1 se activa transcripcionalmente mediante numerosos estímulos, como suero, glucocorticoides, estrés osmótico y hormonas. El SGK1 funciona como un regulador de la supervivencia celular y de canales iónicos y transportadores como ENaC o KCNA3/Kv1. 3. Fosforila y regula negativamente la FOXO3A pro-apoptótica. Se cree que el SGK1 desempeña una función esencial en la nefropatía y el desarrollo cardiovascular.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | SGK de quinasa de proteína serina/treonina; Sgk1 quinasa de proteína serina/treonina; proteína quinasa dependiente de suero y glucocorticoides; quinasa 1 regulada por suero/glucocorticoides; quinasa 1 regulada con suero/glucocorticoides; SGK; SGK1; variante i3 de Sgk1 |
| Intervalo del ensayo | De 2,5 a 500 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2,5 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O00141 |
| Símbolo de gen | SGK1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |