missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Serum Albumin Monoclonal Antibody (6B11)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11543743
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11543743 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11543743

Marca: Invitrogen™ MA120127

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-20127 detects albumin in human samples.

Albumin is a soluble, monomeric protein with a molecular weight of approximately 65-67 kDa that comprises about one-half of the blood serum protein. Human serum albumin (HAS) is the most abundant protein in human blood plasma, and has a serum half-life of approximately 20 days. Albumin functions primarily as a carrier protein for steroids, fatty acids, and thyroid hormones and plays a role in stabilizing extracellular fluid volume. Albumin is a globular, unglycosylated serum protein synthesized in the liver as pre-pro-albumin which has an N-terminal peptide that is removed before the nascent protein is released from the rough 'produce the secreted albumin. Serum albumin has a good binding capacity for water, Ca(2+), Na(+), K(+), fatty acids, hormones, bilirubin and drugs. The main function of albumin is the regulation of the colloidal osmotic pressure of blood.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Human Serum Albumin
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 6B11
Concentración 9.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica ALB
N.º de referencia del gen P02768
Alias de gen Alb; Alb1; Alb-1; albumin; albumin (32 AA); albumin (AA 34); albumin 1; Albza; ANALBA; cell growth inhibiting protein 42; DKFZp779N1935; FDAH; GIG20; GIG42; growth-inhibiting protein 20; PRO0883; PRO0903; PRO1341; PRO1708; PRO2044; PRO2619; PRO2675; Serum albumin; UNQ696/PRO1341
Símbolos de los genes ALB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human serum albumin.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 213
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.