Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para serpina G1 humana
Código de producto. p-7219626
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17155199 5 x 96 pruebas cada uno
17124723 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17155199
Marca: Invitrogen™ EH417RBX5
La serpina G1 humana cuantifica la serpina G1 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La serpina G1 humana cuantifica la serpina G1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la serpina G1 humana natural y recombinante.
El inhibidor de C1 (C1INH) funciona como un regulador de la activación de la vía clásica del complemento y del sistema de activación de contacto de la generación y coagulación de quinina. Sus proteinasas principales biológicamente relevantes son C1r, C1s, factores de coagulación XIa y XIIa, y la calicreína plasmática. El inhibidor de C1 consta de una cadena de polipéptidos y tiene una masa molecular de ∼104 kDa. La concentración de suero se ha determinado a 180 µg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Inhibidor de la esterasa C1; Inh C1; inhibidor de C1; C1IN; C1INH; factor de inhibición de C1; C1NH; inhibidor del componente del complemento 1; inhibidor del componente del complemento 1 (angioedema, hereditario); inhibidor de la esterasa; inhibidor del factor XIIa; HAE1; HAE2; IC1; inhibidor de proteasa C1 de plasma; inhibidor de peptidasa de serina (o cisteína), clado G, miembro 1; inhibidor de proteinasa de serina (o cisteína), clado G (inhibidor de C1), miembro 1; inhibidor de proteinasa de serina (o cisteína), clado G (inhibidor de C1), miembro 1, (angioedema, hereditario); inhibidor de proteinasa de serina (o cisteína), clado G, miembro 1; inhibidor de proteinasa de serina/cisteína clado G miembro 1; miembro 1 de la familia de serpinas G; serpina G1; miembro 1 de clado G del inhibidor de peptidasa de serpina; inhibidor de peptidasa de serpina, clado G (inhibidor C1), miembro 1; inhibidor de peptidasa de serpina, clado G (inhibidor C1), miembro 1, (angioedema, hereditario); inhibidor de peptidasa de serpina, clado G, miembro 1; SERPING1; XIIaINH
Intervalo del ensayo De 2,4 a 600 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 2,4 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P05155
Símbolo de gen SERPING1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Inhibidor de C1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min