Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para serpina G1 humana
Descripción
La serpina G1 humana cuantifica la serpina G1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la serpina G1 humana natural y recombinante.
El inhibidor de C1 (C1INH) funciona como un regulador de la activación de la vía clásica del complemento y del sistema de activación de contacto de la generación y coagulación de quinina. Sus proteinasas principales biológicamente relevantes son C1r, C1s, factores de coagulación XIa y XIIa, y la calicreína plasmática. El inhibidor de C1 consta de una cadena de polipéptidos y tiene una masa molecular de ∼104 kDa. La concentración de suero se ha determinado a 180 µg/ml.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Inhibidor de la esterasa C1; Inh C1; inhibidor de C1; C1IN; C1INH; factor de inhibición de C1; C1NH; inhibidor del componente del complemento 1; inhibidor del componente del complemento 1 (angioedema, hereditario); inhibidor de la esterasa; inhibidor del factor XIIa; HAE1; HAE2; IC1; inhibidor de proteasa C1 de plasma; inhibidor de peptidasa de serina (o cisteína), clado G, miembro 1; inhibidor de proteinasa de serina (o cisteína), clado G (inhibidor de C1), miembro 1; inhibidor de proteinasa de serina (o cisteína), clado G (inhibidor de C1), miembro 1, (angioedema, hereditario); inhibidor de proteinasa de serina (o cisteína), clado G, miembro 1; inhibidor de proteinasa de serina/cisteína clado G miembro 1; miembro 1 de la familia de serpinas G; serpina G1; miembro 1 de clado G del inhibidor de peptidasa de serpina; inhibidor de peptidasa de serpina, clado G (inhibidor C1), miembro 1; inhibidor de peptidasa de serpina, clado G (inhibidor C1), miembro 1, (angioedema, hereditario); inhibidor de peptidasa de serpina, clado G, miembro 1; SERPING1; XIIaINH |
| Intervalo del ensayo | De 2,4 a 600 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2,4 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P05155 |
| Símbolo de gen | SERPING1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |