Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para serpina F2 humana
Código de producto. p-7219625
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17145199 5 x 96 pruebas cada uno
17114723 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17145199
Marca: Invitrogen™ EH416RBX5
La serpina F2 humana cuantifica la serpina F2 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La serpina F2 humana cuantifica la serpina F2 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la serpina F2 humana natural y recombinante.
Este gen codifica a un miembro de la familia de serpinas de inhibidores de proteasa de serina. La proteína es un inhibidor importante de la plasmina, que degrada la fibrina y otras proteínas. En consecuencia, la función adecuada de este gen tiene un papel importante en la regulación de la vía de coagulación de la sangre. Las mutaciones en este gen dan lugar a una deficiencia de inhibidor de la alfa-2-plasmina, que se caracteriza por diatesis hemorrágica grave. Se han encontrado múltiples variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas para este gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso A2AP; AAP; AI747498; alfa 2 antiplasmina; alfa-2-antiplasmina; Alfa-2-AP; alfa-2-PI; inhibidor de alfa-2-plasmina; API; factor derivado del epitelio pigmentario; inhibidor de plasmina alfa 2; PLI; inhibidor de peptidasa serina (o cisteína), clado F, miembro 2; inhibidor de proteinasa serina (o cisteína), clado F (alfa-2 antiplasmina, factor derivado del epitelio pigmentario), miembro 2; inhibidor de proteinasa de serina (o cisteína); clado F; miembro 2; Serpimf2; Serpina F2; miembro 2 de la familia de serpinas F; inhibidor de peptidasa serpina, clado F (alfa-2 antiplasmina, factor derivado del epitelio pigmentario), miembro 2; SERPINF2
Intervalo del ensayo De 0,12 a 30 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,12 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P08697
Símbolo de gen SERPINF2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo SERPINF2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min