Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para serpina F2 humana
Descripción
La serpina F2 humana cuantifica la serpina F2 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la serpina F2 humana natural y recombinante.
Este gen codifica a un miembro de la familia de serpinas de inhibidores de proteasa de serina. La proteína es un inhibidor importante de la plasmina, que degrada la fibrina y otras proteínas. En consecuencia, la función adecuada de este gen tiene un papel importante en la regulación de la vía de coagulación de la sangre. Las mutaciones en este gen dan lugar a una deficiencia de inhibidor de la alfa-2-plasmina, que se caracteriza por diatesis hemorrágica grave. Se han encontrado múltiples variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas para este gen.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | A2AP; AAP; AI747498; alfa 2 antiplasmina; alfa-2-antiplasmina; Alfa-2-AP; alfa-2-PI; inhibidor de alfa-2-plasmina; API; factor derivado del epitelio pigmentario; inhibidor de plasmina alfa 2; PLI; inhibidor de peptidasa serina (o cisteína), clado F, miembro 2; inhibidor de proteinasa serina (o cisteína), clado F (alfa-2 antiplasmina, factor derivado del epitelio pigmentario), miembro 2; inhibidor de proteinasa de serina (o cisteína); clado F; miembro 2; Serpimf2; Serpina F2; miembro 2 de la familia de serpinas F; inhibidor de peptidasa serpina, clado F (alfa-2 antiplasmina, factor derivado del epitelio pigmentario), miembro 2; SERPINF2 |
| Intervalo del ensayo | De 0,12 a 30 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,12 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P08697 |
| Símbolo de gen | SERPINF2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |