missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA para serpina F1 humana

Código de producto. p-7219624
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17135199 5 x 96 pruebas cada uno
17104723 96 pruebas paquete de 96
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17135199

Marca: Invitrogen™ EH415RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La serpina F1 humana cuantifica la serpina F1 humana en suero, plasma y sobrenadante.

La serpina F1 humana cuantifica la serpina F1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la serpina F1 humana natural y recombinante.

El gen PEDF es un miembro de la familia de genes serpina. Las serpinas son un grupo de inhibidores de la proteasa de serina, algunos de los cuales también se han reportado para mostrar actividad neurotrófica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso AI195227; alfa-2 antiplasmina; caspina; proteína 35 del gen inductor de proliferación celular; Dmrs91; EPC 1; EPC1; EPC-1; OI12; OI6; PEDF; Pedfl; PIG 35; PIG35; factor derivado del epitelio pigmentario; factor derivado del epitelio pigmentario; SDF3; SDF-3; inhibidor de la peptidasa serina (o cisteína), clado F, miembro 1; inhibidor de proteinasa serina (o cisteína), clado F (alfa-2 antiplasmina, factor derivado del epitelio pigmentario), miembro 1; inhibidor de proteinasa de serina (o cisteína), clado F), miembro 1; inhibidor de proteinasa de serina (o cisteína), clado F, miembro 1; serpina F1; miembro 1 de la familia de serpinas F; inhibidor de peptidasa de serpina, clado F (alfa-2 antiplasmina, factor derivado del epitelio de pigmento), miembro 1; inhibidor de peptidasa de serpina, clado F, miembro 1; SERPINF 1; SERPINF1; serpina-F1; miembro 1 de la familia de serpinas F; factor 3 derivado de células estromales; factor 3 derivado de células estromales; proteína de unión de espermatozoides del tejido testicular Li 70 n
Intervalo del ensayo De 0,6 a 160 µg/ml
Sensibilidad del ensayo 0,6 µg/ml
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P36955
Símbolo de gen SERPINF1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo PEDF
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.