Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para serpina F1 humana
Código de producto. 17135199
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17135199 5 x 96 pruebas cada uno
17104723 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17135199 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH415RBX5
La serpina F1 humana cuantifica la serpina F1 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La serpina F1 humana cuantifica la serpina F1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la serpina F1 humana natural y recombinante.
El gen PEDF es un miembro de la familia de genes serpina. Las serpinas son un grupo de inhibidores de la proteasa de serina, algunos de los cuales también se han reportado para mostrar actividad neurotrófica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AI195227; alfa-2 antiplasmina; caspina; proteína 35 del gen inductor de proliferación celular; Dmrs91; EPC 1; EPC1; EPC-1; OI12; OI6; PEDF; Pedfl; PIG 35; PIG35; factor derivado del epitelio pigmentario; factor derivado del epitelio pigmentario; SDF3; SDF-3; inhibidor de la peptidasa serina (o cisteína), clado F, miembro 1; inhibidor de proteinasa serina (o cisteína), clado F (alfa-2 antiplasmina, factor derivado del epitelio pigmentario), miembro 1; inhibidor de proteinasa de serina (o cisteína), clado F), miembro 1; inhibidor de proteinasa de serina (o cisteína), clado F, miembro 1; serpina F1; miembro 1 de la familia de serpinas F; inhibidor de peptidasa de serpina, clado F (alfa-2 antiplasmina, factor derivado del epitelio de pigmento), miembro 1; inhibidor de peptidasa de serpina, clado F, miembro 1; SERPINF 1; SERPINF1; serpina-F1; miembro 1 de la familia de serpinas F; factor 3 derivado de células estromales; factor 3 derivado de células estromales; proteína de unión de espermatozoides del tejido testicular Li 70 n
Intervalo del ensayo De 0,6 a 160 µg/ml
Sensibilidad del ensayo 0,6 µg/ml
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P36955
Símbolo de gen SERPINF1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo PEDF
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min