Learn More
Invitrogen™ Human Serpin A3/Alpha-1-Antichymotrypsin ELISA Kit
Descripción
Human Serpin A3/Alpha-1-Antichymotrypsin quantitates human Serpin A3/Alpha-1-Antichymotrypsin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Serpin A3/Alpha-1-Antichymotrypsin.
La SERPINA codifica Alfa 1-ACT. Es una proteína plasmática de fase aguda en estadio temprano y una serpina que inactiva preferentemente la quimotripsina, la catepsina G y la quimasa. Alfa-1-ACT, un inhibidor de proteasa de serina, está estrechamente asociado con placas amiloides en la enfermedad de Alzheimer (EA) y en el cerebro humano y de mono de edad normal. La regulación de las proteasas serinas y los inhibidores de la proteasa serina desempeña un papel importante en la diferenciación neuromuscular. El antígeno prostático específico (PSA), una proteasa de serina similar a la quimotripsina, forma complejos predominantemente con Alfa-1-ACT.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AACT; ACT; Alfa-1-antiquimotripsina; Alfa-1-antiquimotripsina sin His-Pro; proteína 24/25 de gen inhibidor del crecimiento celular; GIG24; GIG25; proteína 24 inhibidora del crecimiento; proteína 25 inhibidora del crecimiento; MGC88254; inhibidor de proteinasa serina (o cisteína), clado A, miembro 3; serpina A3; miembro 3 de la familia de serpinas A; inhibidor de peptidasa serpina, clado A (alfa-1 antiproteinasa, antitripsina), miembro 3; SERPINA3 |
| Intervalo del ensayo | De 0,137 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,14 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P01011 |
| Símbolo de gen | SERPINA3 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |