Learn More
Invitrogen™ Human Serpin A3/Alpha-1-Antichymotrypsin ELISA Kit
Código de producto. 17195189
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17195189 5 x 96 pruebas cada uno
17804150 10 × 96 pruebas paquete de 10
16690906 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17195189 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH411RBX5
ELISA
Human Serpin A3/Alpha-1-Antichymotrypsin quantitates human Serpin A3/Alpha-1-Antichymotrypsin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Serpin A3/Alpha-1-Antichymotrypsin.
La SERPINA codifica Alfa 1-ACT. Es una proteína plasmática de fase aguda en estadio temprano y una serpina que inactiva preferentemente la quimotripsina, la catepsina G y la quimasa. Alfa-1-ACT, un inhibidor de proteasa de serina, está estrechamente asociado con placas amiloides en la enfermedad de Alzheimer (EA) y en el cerebro humano y de mono de edad normal. La regulación de las proteasas serinas y los inhibidores de la proteasa serina desempeña un papel importante en la diferenciación neuromuscular. El antígeno prostático específico (PSA), una proteasa de serina similar a la quimotripsina, forma complejos predominantemente con Alfa-1-ACT.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AACT; ACT; Alfa-1-antiquimotripsina; Alfa-1-antiquimotripsina sin His-Pro; proteína 24/25 de gen inhibidor del crecimiento celular; GIG24; GIG25; proteína 24 inhibidora del crecimiento; proteína 25 inhibidora del crecimiento; MGC88254; inhibidor de proteinasa serina (o cisteína), clado A, miembro 3; serpina A3; miembro 3 de la familia de serpinas A; inhibidor de peptidasa serpina, clado A (alfa-1 antiproteinasa, antitripsina), miembro 3; SERPINA3
Intervalo del ensayo De 0,137 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,14 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P01011
Símbolo de gen SERPINA3
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo SERPINA3
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min