missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Serpin A1/alpha 1-Antitrypsin Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18068431
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18068431 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18068431

Marca: R&D Systems AF1268

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Serpin A1/alpha 1-Antitrypsin Polyclonal specifically detects Serpin A1/alpha 1-Antitrypsin in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serpin A1/alpha 1-Antitrypsin
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, KnockDown
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL, Knockout Validated
N.º de referencia del gen P01009
Alias de gen A1A, A1AT, AATMGC23330, alpha 1-Antitrypsin, alpha 1-Proteinase Inhibitor, Alpha-1 protease inhibitor, Alpha-1-antiproteinase, alpha-1-antitrypsin, antitrypsin), member 1, member 1, PIMGC9222, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A, member 1, Serpin A1, serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin)
Símbolos de los genes SERPINA1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Serpin A1/alpha 1-Antitrypsin Glu25-Lys418 Accession # P01009
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5265
Especificidad de la prueba Detects human Serpin A1/alpha 1-Antitrypsin in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.