Learn More
Invitrogen™ Human Semaphorin 4G ELISA Kit
Descripción
Human Semaphorin 4G quantitates human Semaphorin 4G in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Semaphorin 4G.
Cell surface receptor for PLXNB2. May play a role in axon guidance.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI507908; AW554132; KIAA1619; KIAA1619FLJ20590; MGC102867; dominio de Sema, dominio de inmunoglobulina (Ig), dominio transmembranal (TM) y dominio citoplasmático corto, (semaforina) 4 G; SEMA4G; semaforina 4 G; semaforina-4 G |
| Intervalo del ensayo | De 0,085 a 20 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,085 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9NTN9 |
| Símbolo de gen | SEMA4G |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |