Learn More
Invitrogen™ Human Semaphorin 4G ELISA Kit
Código de producto. 17884140
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17884140
Marca: Invitrogen™ EH406RBX10
ELISA
Human Semaphorin 4G quantitates human Semaphorin 4G in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Semaphorin 4G.
Cell surface receptor for PLXNB2. May play a role in axon guidance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AI507908; AW554132; KIAA1619; KIAA1619FLJ20590; MGC102867; dominio de Sema, dominio de inmunoglobulina (Ig), dominio transmembranal (TM) y dominio citoplasmático corto, (semaforina) 4 G; SEMA4G; semaforina 4 G; semaforina-4 G
Intervalo del ensayo De 0,085 a 20 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,085 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9NTN9
Símbolo de gen SEMA4G
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo SEMA4G
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min