Learn More
Invitrogen™ Human Semaphorin 4G ELISA Kit
Código de producto. 17135189
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17135189 5 x 96 pruebas cada uno
17884140 10 × 96 pruebas paquete de 10
17114713 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17135189 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH406RBX5
ELISA
Human Semaphorin 4G quantitates human Semaphorin 4G in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Semaphorin 4G.
Cell surface receptor for PLXNB2. May play a role in axon guidance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AI507908; AW554132; KIAA1619; KIAA1619FLJ20590; MGC102867; dominio de Sema, dominio de inmunoglobulina (Ig), dominio transmembranal (TM) y dominio citoplasmático corto, (semaforina) 4 G; SEMA4G; semaforina 4 G; semaforina-4 G
Intervalo del ensayo De 0,085 a 20 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,085 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9NTN9
Símbolo de gen SEMA4G
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo SEMA4G
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min