Learn More
Invitrogen™ Human SCUBE1 Synthetic Peptide
Código de producto. 15215109
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. 15215109
Marca: Invitrogen™ PEP1104
Synthetic Peptide
SCUBE1 Synthetic Peptide, PEP-1104, from Invitrogen.
SCUBE1 is an EGF-related protein with a CUB (C1s-like) domain that is expressed primarily in the developing gonad, nervous system, somites, surface ectoderm and limb buds. The N-terminal EGF-like repeats of SCUBE1 participate in the formation of adhesions in a Ca2+-dependent fashion. In contrast, the C-terminal cysteine-rich motifs and CUB domain can directly bind and antagonize bone morphogenic protein activity; genetic ablation of this region resulted in brain malformation in mice embryos, suggesting SCUBE1 plays a role in brain morphogenesis. SCUBE1 has also been implicated in early craniofacial development in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 80274
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso Q8IWY4
Nombre común Human SCUBE1
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen SCUBE1
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS