Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para SCF R/CD117/c-kit humano
Descripción
El kit para SCF R/CD117/c-kit humano cuantifica el SCF R/CD117/c-kit humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el SCF R/CD117/c-kit humano natural como el recombinante.
El c-Kit, también conocido como receptor de factor de crecimiento de células madre/mastocitos (SCFR) o CD117, es un receptor de tirosina quinasa tipo III transmembranal codificado por el protooncogén c-Kit, ubicado en el cromosoma 4 en humanos. Se expresa en células madre hematopoyéticas, células germinales, mastocitos y células de Cajal del tracto gastrointestinal. Tras la unión de su factor de células madre ligando (SCF), el c-kit dimeriza, lo que resulta en la activación del receptor y la autofosforilación de varios residuos de tirosina, incluida la tirosina 703 situada en el dominio citoplasmático del receptor. Esta modificación permite el acoplamiento de Grb2 y la activación de la vía de señalización Ras/ERK. El SCF/c-kit puede activar varias vías de señalización posteriores, como PI3K, PLC-gamma y JAK/STAT. La activación del receptor del c-kit es esencial para la hematopoyesis, el mantenimiento de células madre y la gametogénesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Ombligo; Bs; CD117; ckit; C-Kit; gen 1 c-kit; proteína C-KIT; proteína c-kit protooncogén; receptor c-kit; receptor c-kit tirosina quinasa; marcado dominante; marcado blanco dominante; Fdc; Gsfsco1; Gsfsco5; Gsfsow3; KIT; kit oncogén; KIT receptor de protooncogén tirosina quinasa; KIT protooncogén, receptor tirosina quinasa; receptor de factor de crecimiento de mastocitos; receptor de factor de crecimiento de células madre/mastocitos; kit de factor de crecimiento de células madre; MGF; kit c-kit de p145; PBT; proteína de rasgo piebald; proteína quinasa; c-Kit de protooncogén; kit de tirosina-proteína quinasa de protooncogén; c-kit de tirosina quinasa del receptor; SCFR; SCO1; SCO5; Sl; KIT soluble variante 1; SOW3; macho estéril marcado; Ssm; receptor de factor de acero; Tr-kit; kit de tirosina-proteína quinasa; v-kit de oncogén viral del sarcoma felino Hardy-Zuckerman 4 homólogo; v-kit de proteína similar al oncogén viral del sarcoma felino Hardy-Zuckerman 4; W |
| Intervalo del ensayo | De 45 a 10 000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 45 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P10721 |
| Símbolo de gen | KIT |
| CV interensayo | <12% |
| Show More |