Learn More
Invitrogen™ Human SCF ELISA Development Kit (TMB), PeproTech®
Descripción
El factor de células madre (SCF) es el ligando del oncogén c-Kit y se expresa a través de varias células estructurales e inflamatorias en las vías respiratorias. La unión del SCF mediante el receptor c-Kit conduce a la homodimerización del receptor y a la activación de vías de señalización como PI-3, PLC-gamma, Jak/STAT y MAP quinasas. La expresión de la SCF lleva a la inducción de la supervivencia de los mastocitos y a la expresión y liberación de histamina, citoquinas proinflamatorias y quimiocinas. La inhibición de la vía SCF/c-Kit provoca una disminución de los niveles de histamina, una infiltración de mastocitos y eosinófilos, una producción de IL-4 y una hipersensibilidad de las vías respiratorias, lo que sugiere que esta vía puede ser un objetivo terapéutico útil en enfermedades inflamatorias como el asma. Se sabe que existen al menos dos isoformas de SCF.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P21583 |
| Intervalo del ensayo | Lot-specific |
| Sensibilidad del ensayo | Lot-specific |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | ELISA |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 4254 |
| Símbolo de gen | KITLG |
| Contenido del kit | Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate |
| Etiqueta o tinte | HRP |
| Mostrar más |