missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human SCF/c-kit Ligand Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18701389
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18701389 25 μg 25 microgramos
18712819 100 μg 100 microgramos
18783667 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18701389 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB655SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications

SCF/c-kit Ligand Monoclonal specifically detects SCF/c-kit Ligand in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCF/c-kit Ligand
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 13302
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P21583
Alias de gen c-kit Ligand, DCUA, DFNA69, DKFZp686F2250, familial progressive hyperpigmentation 2, FPH2, FPHH, KIT ligand, Kitl, KITLG, KL-1, Mast cell growth factor, MGF, MGFSHEP7, SCFStem cell factor, SFc-Kit ligand, SHEP7, SLF, steel factor
Símbolos de los genes KITLG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human SCF Glu26-Ala189 Accession # P21583
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4254
Especificidad de la prueba Detects recombinant human SCF in Western blots. In sandwich ELISAs, no significant cross-reactivity or interference was observed with 36 other cytokines.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.