missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human SALM4/LRFN3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18072322
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18072322 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18072322 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF5349

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

SALM4/LRFN3 Polyclonal specifically detects SALM4/LRFN3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SALM4/LRFN3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
N.º de referencia del gen Q9BTN0
Alias de gen fibronectin type III, immunoglobulin and leucine rich repeat domains 1, FIGLER1, leucine rich repeat and fibronectin type III domain containing 3, leucine-rich repeat and fibronectin type-III domain-containing protein 3, LRFN3, MGC2656, SALM4, synaptic adhesion-like molecule 4, UNQ5865/PRO34192
Símbolos de los genes LRFN3
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human SALM4/LRFN3 Ser17-Met539 Accession # Q9BTN0
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79414
Especificidad de la prueba Detects human SALM4/LRFN3 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human SALM3 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.