missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human S1P1/EDG-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7067875
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18743308 25 μg 25 microgramos
18737569 100 μg 100 microgramos
18761879 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18743308

Marca: R&D Systems MAB2016SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications

S1P1/EDG-1 Monoclonal specifically detects S1P1/EDG-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno S1P1/EDG-1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 218713
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P21453
Alias de gen CD363, CD363 antigen, CHEDG1, D1S3362, EDG1, EDG-1, EDG1edg-1, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 1, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 1, FLJ58121, S1P receptor 1, S1P receptor Edg-1, s1p1, S1P1ECGF1, S1PR1, sphingosine 1-phosphate receptor 1, sphingosine 1-phosphate receptor EDG1, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-1, sphingosine-1-phosphate receptor 1
Símbolos de los genes S1PR1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human S1P 1EDG-1 Met1-Ser382 Accession # P21453
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1901
Especificidad de la prueba Detects human S1P 1EDG-1 by flow cytometry.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.