missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human RPAIN Synthetic Peptide

Código de producto. 15246659
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15246659 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15246659

Marca: Invitrogen™ PEP0447

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Synthetic Peptide

RPA Interacting Protein Synthetic Peptide, PEP-0447, from Invitrogen.

Replication protein A (RPA) is a single-stranded-DNA binding protein involved in numerous eukaryotic DNA processes including replication, repair and recombination. RPA interacting protein (RPA IP) has been identified as an adapter protein that is involved in RPA nuclear import instead of the prototypical importin proteins that normally mediate nuclear import. Multiple isoforms of RPA IP are known to exist, with the longest isoform localized to the cytoplasm. Isoform 2 is sumoylated and is located in the PML nuclear body within the nucleus. It has been suggested that this isoform mediates the localization of the RPA complex into the PML nuclear body, thereby participating in RPA function in DNA metabolism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Gene ID (Entrez) 84268
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso Q86UA6
Nombre común Human RPAIN
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen RPAIN
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.