missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human ROR alpha/NR1F1 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 30057880
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30057880 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30057880 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor PPH391000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ROR alpha/NR1F1 Monoclonal specifically detects ROR alpha/NR1F1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Direct ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ROR alpha/NR1F1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon H3910
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation, Direct ELISA
Formulación A liquid formulation in physiologic saline with 0.1% NaN 3 . with 0.1% Sodium Azide
Alias de gen DKFZp686M2414, MGC119326, NR1F1, NR1F1MGC119329, nuclear receptor ROR-alpha, Nuclear receptor RZR-alpha, Nuclear receptor subfamily 1 group F member 1, RAR-related orphan receptor A, RAR-related orphan receptor alpha, retinoic acid receptor-related orphan receptor alpha, retinoid-related orphan receptor alpha, Retinoid-related orphan receptor-alpha, ROR1, ROR2, ROR3, RORA, RZRA, RZR-ALPHA, RZRAROR-alpha, transcription factor RZR-alpha
Símbolos de los genes RORA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human ROR alpha/NR1F1 aa 136-236
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6095
Especificidad de la prueba This antibody specifically recognizes human ROR alpha and does not cross-react with human ROR beta or human ROR gamma . Not yet tested in other species.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento This antibody is stable for greater than six months when held at -20 degreesC in a manual defrost freezer or at -70 degreesC. Upon thawing, the antibody can be stored at 2-8 degreesC for at least 1 month without detectable loss of activity. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.