missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human ROBO4 Alexa Fluor 647-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18725208
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18725208 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18725208 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB24541R100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ROBO4 Monoclonal specifically detects ROBO4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ROBO4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 265721
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q8WZ75
Alias de gen ECSM4, FLJ20798, Magic roundabout, MGC133352, MGC133353, MRB, roundabout homolog 4, roundabout homolog 4, magic roundabout (Drosophila)
Símbolos de los genes ROBO4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ROBO4 Gln28-Arg467 Accession # Q8WZ75
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54538
Especificidad de la prueba Detects human ROBO4 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant rat ROBO1, recombinant human (rh) ROBO2, or rhROBO3 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.